Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS eller GC-MS analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Dessa kit använder dispersiv fastfasextraktion (dSPE) för att rena supernatanter som erhålls under extraktion. Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer och alla andra livsmedelstyper.
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
- Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
- Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
- NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
- PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
- C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
- GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | QUECHERS AOAC Rengöringskit; 25 mg C18, 150 mg MgSO4 förfyllda i 2 ml rör; 100/förpackning |
| Typ | QuECchERS Clean-up Kit |
| Inkluderar | Salter i förfyllda rör |
| Metod | QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod |
| Saltsammansättning | 25 mg C18, 150 mg MgS04 |
| Provtyp | Andra livsmedel |
| Rörstorlek | 2 ml |