Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Produktkod. 17399832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Provtyp:
Alla livsmedelstyper
Allmänt Frukt och Grönt
Andra livsmedel
Frukt och grönsaker med fetter och vaxer
Pigmenterade frukter och grönsaker
Pigmenterade frukter och grönsaker med fett
Rörstorlek:
2 ml
15 ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provtyp Rörstorlek
17399832 Frukt och grönsaker med fetter och vaxer 15 ml
17369832 Alla livsmedelstyper 15 ml
17329842 Allmänt Frukt och Grönt 15 ml
17399842 Andra livsmedel 15 ml
17329852 Pigmenterade frukter och grönsaker 15 ml
17359852 Alla livsmedelstyper 2 ml
17369852 Frukt och grönsaker med fetter och vaxer 2 ml
17389852 Allmänt Frukt och Grönt 2 ml
17319862 Andra livsmedel 2 ml
17329862 Pigmenterade frukter och grönsaker 2 ml
17349862 Pigmenterade frukter och grönsaker med fett 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17399832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S215FWAOACKIT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser för att förbereda komplexa prover för LC-MS- eller GC-MS-analys av rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS eller GC-MS analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Dessa kit använder dispersiv fastfasextraktion (dSPE) för att rena supernatanter som erhålls under extraktion. Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer och alla andra livsmedelstyper.
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
  • NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QUECHERS AOAC Rengöringskit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg vattenfri MgSO4 förfylld i 15 ml rör; 50/Pk.
Typ QuECchERS Clean-up Kit
Inkluderar Salter i förfyllda rör
Metod QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod
Saltsammansättning 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg vattenfri MgSO4
Provtyp Frukt och grönsaker med fetter och vaxer
Rörstorlek 15 ml