Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Produktkod. 17359832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Salter i påsar
Salter i påsar, rör
Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17359832 Salter i påsar
17339832 Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
17349832 Salter i påsar, rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17359832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S115AOACPOT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använda Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser för att förbereda komplexa prover för LC-MS- eller GC-MS-analys av rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Extrahera analyter av intresse från ett homogeniserat prov med hjälp av extraktionssalter. Använd dessa kit med 10 g eller 15 g prover. Välj mellan:
  • Extraktionssalter i påsar, inga rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör och keramiska homogenisatorer
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
  • NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QUECHERS AOAC Extraktionssats för 15 g prov; 6 g MgS04, 1,5 g NaOAC i påsar; Inga rör; 50/Pk.
Typ QuEChERS Extraction Kit
Inkluderar Salter i påsar
Metod QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod
Saltsammansättning 6 g MgS04, 1,5 g NaOAC
Provstorlek 15 g prov
Rörstorlek Hold (Håll)