Läs mer
Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Produktkod. p-7222025 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
Salter i påsar
Salter i påsar, rör
Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
Produktkod. 17339832
Brand: Thermo Scientific™ S115AOACCHKIT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser för att förbereda komplexa prover för LC-MS- eller GC-MS-analys av rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodextraktionssatser
Extrahera analyter av intresse från ett homogeniserat prov med hjälp av extraktionssalter. Använd dessa kit med 10 g eller 15 g prover. Välj mellan:
  • Extraktionssalter i påsar, inga rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör och keramiska homogenisatorer
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
  • NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning QUECHERS AOAC Extraktionssats för 15 g prov; 6 g MgS04, 1,5 g NaOAc i påsar; Keramiska homogenisatorer; Tomma 50 ml rör; 50/Pk.
Typ QuEChERS Extraction Kit
Inkluderar Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
Metod QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod
Saltsammansättning 6 g MgS04, 1,5 g NaOAc
Provstorlek 15 g prov
Rörstorlek 50 ml Falcon
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt