Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodrensningssatser
Produktkod. 17309842 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Provtyp:
Allmänt Frukt och Grönt
Frukt och grönsaker med fetter och vaxer
Mycket pigmenterade frukter och grönsaker
Pigmenterade frukter och grönsaker
Rörstorlek:
2 ml
15 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provtyp Rörstorlek
17309842 Frukt och grönsaker med fetter och vaxer 15 ml
17379842 Mycket pigmenterade frukter och grönsaker 15 ml
17339852 Pigmenterade frukter och grönsaker 15 ml
17379852 Frukt och grönsaker med fetter och vaxer 2 ml
17399852 Allmänt Frukt och Grönt 2 ml
17309862 Mycket pigmenterade frukter och grönsaker 2 ml
17339862 Pigmenterade frukter och grönsaker 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17309842 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S215FWENKIT
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodrensningssatser för att analysera komplexa provmatriser för rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av EN 15662-metoden. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Method Clean-Up Kit gör provberedningen enkel och effektiv, vilket gör att du kan utföra extraktioner och analysera frukt- och grönsaksprover för bekämpningsmedelsrester och andra föroreningar.
Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, högpigmenterade frukter och grönsaker samt frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer.
Vad är syftet med kemikalierna som används i EN 15662-metoden?
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort kvarvarande vatten från provet
  • NaCl: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort restvatten från provet
  • Trisodium Citrate: buffrar provet för att stabilisera pH
  • Dinatriumcitratseskvihydrat: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva och fria fettsyror, från provet
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: (grafitiserat kimrök) tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QuEChERS EN 15662 Metodrensningssats; 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 förfyllda i 15 ml rör; 50/Pk.
Inkluderar Salter i förfyllda rör
Metod QuEChERS provberedning för EN 15662-metoden
Saltsammansättning 900 mg MgS04, 150 mg PSA, 150 mg C18
Provtyp Frukt och grönsaker med fetter och vaxer
Rörstorlek 15 ml