Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodrensningssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av EN 15662-metoden. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Method Clean-Up Kit gör provberedningen enkel och effektiv, vilket gör att du kan utföra extraktioner och analysera frukt- och grönsaksprover för bekämpningsmedelsrester och andra föroreningar.
Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, högpigmenterade frukter och grönsaker samt frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer.
Vad är syftet med kemikalierna som används i EN 15662-metoden?
- Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
- Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort kvarvarande vatten från provet
- NaCl: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort restvatten från provet
- Trisodium Citrate: buffrar provet för att stabilisera pH
- Dinatriumcitratseskvihydrat: buffrar provet för att stabilisera pH
- PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva och fria fettsyror, från provet
- C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
- GCB: (grafitiserat kimrök) tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | QuEChERS EN 15662 Metodrensningssats; 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB förfyllda i 2 ml rör; 100/förpackning |
| Typ | QuECchERS Clean-up Kit |
| Inkluderar | Salter i förfyllda rör |
| Metod | QuEChERS provberedning för EN 15662-metoden |
| Saltsammansättning | 150 mg MgS04, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB |
| Provtyp | Pigmenterade frukter och grönsaker |
| Rörstorlek | 2 mL |