Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 Metodextraktionssatser
Produktkod. 17369822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Salter i påsar
Salter i påsar, rör
Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17369822 Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
17379822 Salter i påsar, rör
17389822 Salter i påsar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17369822 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S110ENCHKIT
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för EN 15662-metoden för att analysera komplexa provmatriser för rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av EN 15662-metoden. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 metodextraktionssatser gör provberedningen enkel och effektiv, vilket gör att du med säkerhet kan utföra extraktioner och analysera frukt- och grönsaksprover för bekämpningsmedelsrester och andra föroreningar.
Tre olika extraktionssatser finns tillgängliga för 10 g prover.
  • Extraktionssalter i påsar, inga rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör och keramiska homogenisatorer
Vad är syftet med kemikalierna som används i EN 15662-metoden?
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort kvarvarande vatten från provet
  • NaCl: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet; tar bort restvatten från provet
  • Trisodium Citrate: buffrar provet för att stabilisera pH
  • Dinatriumcitratseskvihydrat: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva och fria fettsyror, från provet
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: (grafitiserat kimrök) tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QuEChERS EN 15662 Metodextraktionssats för 10 g prov; 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-Citrate Sesquihydrate, 1 g Na-Citrate i påsar; Keramiska homogenisatorer; Tomma 50 ml rör; 50/Pk.
Typ QuEChERS Extraction Kit
Inkluderar Salter i påsar, rör, keramiska homogenisatorer
Metod QuEChERS provberedning för EN 15662-metoden
Saltsammansättning 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-Citrate Sesquihydrate, 1 g Na-Citrate
Provstorlek 10 g prov
Rörstorlek 50 ml Falcon