Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS extraktionskit med 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB, förpackat i 15 ml tuber
Produktkod. 30243676 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
30243676 50 ml
1 options
Produktkod. 30243676 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S115CNKIT
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Extrahera effektivt bekämpningsmedel från matprover med QuEChERS Extraction Kit. Detta kit innehåller en exakt blandning av komponenter som säkerställer livsmedelssäkerhet i enlighet med Kinas farmakopeiska 2025. Den ger pålitliga, högkvalitativa resultat för analytisk testning.
QuEChERSExtraction Kit är utformat för effektiv extraktion av bekämpningsmedel från livsmedelsprover och säkerställer efterlevnad av Kinas farmakopéer 2025. Detta kit innehåller en exakt blandning av komponenter. Den erbjuder pålitliga, högkvalitativa resultat för analytisk testning, vilket förbättrar livsmedelssäkerhet och kvalitetskontrollprocesser.
  • Utvinner effektivt bekämpningsmedel från matprover.
  • Säkerställer efterlevnad av Kinas farmakopéer 2025.
  • Färdigpackade för bekvämlighet och användarvänlighet.
  • Innehåller en exakt blandning av komponenter.
  • Ger pålitliga, högkvalitativa resultat för analytisk testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje SMART Sammanfattning
Sorbent Vattenfritt magnesiumsulfat, primär/sekundär amin, ändtäckt C18, grafitiserad kolsvart
Typ QuEChERS provförberedelse
Volym (metrisk) 50 ml
Inkluderar Salter i förfyllda QuEChERS-rör
Kvantitet 50
Saltsammansättning 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB
Provstorlek 5 g prov
Rörstorlek 15 mL