Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 metodextraktionssatser
Produktkod. 17319832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Provstorlek:
10 g prov
Inkluderar:
Salter i påsar
Salter i påsar, 50 mL rör, keramiska homogenisatorer
Salter i påsar, 50 ml rör
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provstorlek Inkluderar
17319832 10 g prov Salter i påsar
17399822 10 g prov Salter i påsar, 50 mL rör, keramiska homogenisatorer
17309832 10 g prov Salter i påsar, 50 ml rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17319832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S110ORIGPOT
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 Method Extraction Kit för att analysera frukt och grönsaker för bekämpningsmedel, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Extraction Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS- eller GC-MS-analys för bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med den ursprungliga 2003-metoden. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
Thermo Scientific™ QuEChERS Original 2003 Method Extraction Kit gör provberedningen enkel och effektiv. Med våra QuEChERS-kit kan du med säkerhet utföra extraktioner och analysera frukt- och grönsaksprover för bekämpningsmedelsrester och andra föroreningar.
Tre olika typer av extraktionssatser finns tillgängliga för att stödja den ursprungliga 2003 QuEChERS-metoden.
  • Extraktionssalter i påsar, inga rör– för 10 g eller 15 g prover
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör– för 10 g eller 15 g prover
  • Extraktionssalter i påsar med 50 ml rör och keramiska homogenisatorer– för 10 g eller 15 g prover
Vad är syftet med kemikalierna som används i den ursprungliga 2003-metoden?
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelningssteget; tar bort kvarvarande vatten från provet under steget dispersiv fastfasextraktion (dSPE).
  • NaCl: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelningssteget; tar bort kvarvarande vatten från provet; minskar polär interferens och förbättrar extraktion
  • PSA: primär sekundär amin, som används för att avlägsna polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror, från provet under steget dispersiv fastfasextraktion (dSPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning QuEChERS Original Extraction Kit för 10 g prov; 4 g MgS04, 1 g NaCl i påsar; 50/Pk.
Typ QuEChERS Extraction Kit
Inkluderar Salter i påsar
Metod QuEChERS provberedning för den ursprungliga 2003-metoden
Saltsammansättning 4 g MgS04, 1 g NaCl
Provstorlek 10 g prov
Provtyp Alla