Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS natriumsulfat i förseglade påsar
Produktkod. 30216248 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Saltsammansättning:
1,5 g natriumsulfat
Produktkod. Saltsammansättning
30216248 1,5 g natriumsulfat
1 options
Produktkod. 30216248 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VDQ1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Förenkla din provberedning med Thermo Scientific™ QuEChERS natriumsulfat i förseglade påsar. Idealiska för fuktborttagning vid QuEChERS-extraktioner säkerställer dessa påsar konsekventa och pålitliga resultat. Bekvämt packad för enkelhet.
Thermo Scientific QuEChERS natriumsulfat i förslutna påsar effektiviserar din provberedningsprocess genom att effektivt avlägsna fukt under QuEChERS-extraktionerna. Varje påse är förmätt för noggrannhet och bekvämlighet, vilket säkerställer konsekventa resultat över proverna. Dessa påsar är förpackade i ett användarvänligt format och idealiska för högkapacitetslaboratorier.
  • Förmätt natriumsulfat för noggrann fuktborttagning
  • Förseglade påsar säkerställer produktens integritet och användarvänlighet
  • Idealiskt för QuEChERS-extraktionsprotokoll
  • Konsekventa och pålitliga resultat för provberedning
  • Bekväm förpackning för högkapacitetsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Quechers
Sorbent Natriumsulfat
Typ QuEChERS provförberedelse
Volym (metrisk) 50 ml
Metod QuEChERS-provförberedelse
Saltsammansättning 1,5 g natriumsulfat
Provstorlek 1,5 g per prov
Provtyp Alla