Läs mer
Quensyl-1-acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Acetylhydroxychloroquine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28ClN3O2/c1-4-24(12-13-26-16(3)25)11-5-6-15(2)23-19-9-10-22-20-14-17(21)7-8-18(19)20/h7-10,14-15H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 377.187 |
| Procent renhet | >95% |