Läs mer
Quercetin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320457
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320457 1 ml
1 options
Produktkod. 30320457 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16695000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin
CAS 117-39-5
Analyt- eller komponentnamn Quercetin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 O7
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy- (7CI,8CI), Flavone, 3,4',5,5',7-pentahydroxy- (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3'-Hydroxykaempferol, C.I. 75670, Corvitin, Cyanidelonon 1522, Korvitin, LDN 0052529, Lipoflavon, Meletin, NSC 57655, NSC 9219, Quercetin, Quercetine, Quercetol, Quertin, Quertine, Sophoretin, Xanthaurine
InChI formel InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 302.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 302.0427 g/mol