Läs mer
Quercetin-3-O-b-D-glucose-7-O-b-D-gentiobioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quercetin-3-O-beta-D-glucose-7-O-beta-D-gentiobioside |
| CAS | 60778-02-1 |
| Molekylformel | C33H40O22 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-[(6-O-beta-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-3-(beta-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-Benzopyran-4-one, Isoquercitrin-7-O-gentiobioside |
| InChI formel | InChI=1S/C33H40O22/c34-6-15-19(39)23(43)26(46)31(52-15)49-8-17-21(41)25(45)27(47)32(54-17)50-10-4-13(38)18-14(5-10)51-29(9-1-2-11(36)12(37)3-9)30(22(18)42)55-33-28(48)24(44)20(40)16(7-35)53-33/h1-5,15-17,19-21,23-28,31-41,43-48H,6-8H2/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28-,31-,32-,33+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C(=C(Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 788.66 |
| Formel vikt | 788.2011 |