missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quercetin 3-O-b-D Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoquercetin |
| CAS | 482-35-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 O12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, Hirsutrin (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylquercetin, 3-O-β-D-Glucopyranosylquercetin, 3-β-D-Glucosylquercetin, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone-3-β-D-glucopyranoside, Contigoside B, Glucosyl-3-quercetin, Isoquercetin, Isoquercetrin, Isoquercitrin, Isoquercitroside, NSC 115918, Q 5, Quercetin 3-D-glucoside, Quercetin 3-O-glucopyranoside, Quercetin 3-O-glucoside, Quercetin 3-O-β-D-glucopyranoside, Quercetin 3-O-β-D-glucoside, Quercetin 3-O-β-glucoside, Quercetin 3-glucoside, Quercetin 3-mono-D-glucoside, Quercetin 3-monoglucoside, Quercetin 3-β-D-glucopyranoside, Quercetin 3-β-D-glucoside, Quercetin 3β-O-glucoside, Quercetin 3β-glucoside, Quercetin glucoside, Quercetin-3-glucose, Quercetin-3-β-glucopyranoside, Quercetol 3-glucoside, Quercetol 3-monoglucoside, Sanmelin Powder C 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?