Läs mer
Quercetin-d3 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quercetin 2',5',6'-d3 |
| CAS | 263711-79-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H3 H7 O7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(4,5-dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy- (9CI), [2',5',6'-D3]-Quercetin, Quercetin-d3, Quercetin-2',5',6'-D3, 2-(4,5-Dihydroxyphenyl-2,3,6-d3)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2)c([2H])c(O)c1O |
| IUPAC-namn | 3,5,7-trihydroxy-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.25 |
| Visa mer |