Läs mer
Quercetin-dihydrat, 99,85 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444281 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444281 100 g 100g
11424281 10 g 10g
11434281 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444281 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215200380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6151-25-3
Molekylformel C15H14O9
Molekylvikt (g/mol) 338.27
MDL-nummer MFCD00149487
InChI-nyckel GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-3,5,7-trihydroxi-4H-kromen-4-on-dihydrat
LEDER O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin dihydrate
Namnnotering Molecular Biology
Färg Grön-Gul
Kvantitet 100 g
Formel vikt 338.26
Procent renhet 0.9985
Fysisk form Pulver