Läs mer
Quercetindihydrat, TRC
Produktkod. 30138631
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138631 25 g
30137140 1 g
18040640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ50950025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6151-25-3
Molekylformel C15 H10 O7 . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 338.27
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; dihydrat
LEDER O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Formel vikt 338.0638
Procent renhet >95%