Läs mer
STEMCELL Technologies Quercetin (Hydrate)
Kvantitet:
5 g
10 g
Beskrivning
- Quercetin inhibits phosphoinositide 3-kinase isoforms (beta: IC50 = 5.4 μM; gamma: IC50 = 2.4 μM; delta: IC50 = 3.0 μM) and SRC kinases but only shows slight inhibitory activity against serine/threonine kinases ERK1/2 and p38 alpha, as well as protein kinase C (Navarro-Nunez et al.)
- Stimulates glycolytic metabolism and promotes reprogramming of somatic cells (Zhang et al.)
- Enhances reprogramming of human primary somatic cells to induced pluripotent stem cells (Zhu et al.)
- Induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and inhibits cell proliferation (Triantafyllou et al.)
- Promotes apoptosis of glioblastoma cells when used together with temozolomide (Sang et al.)
- Reduces tumorigenicity of pancreatic cancer cells (Fan et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 849061-97-8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C15H10O7 · XH2O |
| Renhet | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.