Läs mer
Quercetinhydrat, TRC
Produktkod. 30133416
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133416 5 g
30004564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ5097035G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 849061-97-8
Molekylformel C15H10O7 • x(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 302.241802
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one Hydrate, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone Hydrate, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Hydrate, 3'-Hydroxykaempferol Hydrate, C.I. 75670 Hydrate, Corvitin Hydrate, Cyanidelonon 1522 Hydrate, Korvitin Hydrate, LDN 0052529 Hydrate, Lipoflavon Hydrate, Meletin Hydrate, NSC 57655 Hydrate, NSC 9219 Hydrate, Quercetin Hydrate, Quercetine Hydrate, Quercetol Hydrate, Quertin Hydrate, Quertine Hydrate, Sophoretin Hydrate, Xanthaurine Hydrate, 3,4',5,5',7-Pentahydroxy-flavone Hydrate
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; hydratera
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin Hydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Formel vikt 320.0532