Läs mer
Quercetin, MedChemExpress
Beskrivning
Quercetin, a natural flavonoid, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4 μM, 3.0 μM and 5.4 μM for PI3K γ, PI3K δ and PI3K β, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quercetin |
| CAS | 117-39-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.86 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (55.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.24 |
| Formel vikt | 302.24 |
| Visa mer |