Läs mer
Quercetin, TRC
Produktkod. 18010740
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18010740 1 g
30008221 5 g
30010219 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18010740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ5100381G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-39-5
Molekylformel C15 H10 O7
Molekylvikt (g/mol) 302.24
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy- (7CI,8CI), Flavone, 3,4',5,5',7-pentahydroxy- (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3'-Hydroxykaempferol, C.I. 75670, Corvitin, Cyanidelonon 1522, Korvitin, LDN 0052529, Lipoflavon, Meletin, NSC 57655, NSC 9219, Quercetin, Quercetine, Quercetol, Quertin, Quertine, Sophoretin, Xanthaurine
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quercetin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
Formel vikt 302.0427
Procent renhet >95%