Läs mer
Quercitrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quercitrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 448.1006 |
| Procent renhet | >95% |