Läs mer
Quetiapine Carboxylate Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2 |
| Formel vikt | 427.1566 |