Läs mer
Quetiapinkarboxylat förorening, TRC
Produktkod. 30418663
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418663 25 mg
30413411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ50998025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011758-00-1
Molekylformel C22 H25 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 427.52
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyetoxi)etyl 4-benzo[b][1,4]bensotiazin-6-ylpiperazin-1-karboxylat
LEDER OCCOCCOC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2
Formel vikt 427.1566