missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quetiapine-d8 Hemifumarate (piperazine-d8), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine-d8 Hemifumarate (piperazine-d8) |
| CAS | 1435938-24-1 |
| Molekylformel | 2 C21 H17 D8 N3 O2 S . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/i2*9D2,10D2,11D2,12D2; |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C1([2H])[2H].[2H]C5([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68)C5([2H])[2H].OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;fumaric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 899.18495 |
| Formel vikt | 898.4449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?