missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quetiapine Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine fumarate [1:1] |
| CAS | 773058-82-5 |
| Molekylformel | C25H29N3O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O2S.C4H4O4/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| LEDER | C1CN(CCN1CCOCCO)C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol fumarate |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.6 |
| Formel vikt | 499.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?