Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Quetiapin hemifumarat
Produktkod. 15822484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15822484 25 g 25g
15812484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15822484 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462400250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111974-72-2
Molekylformel C29H33N3O10S
Molekylvikt (g/mol) 615.65
MDL-nummer MFCD03423782
InChI-nyckel JLWSQVHJLLYDPX-LVEZLNDCSA-N
IUPAC-namn bis((2E)-but-2-endisyra); 2-[2-(4-{2-tia-9-azatricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-10-yl}piperazin-1-yl)etoxi]etan-1-ol
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C1=NC2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quetiapine hemifumarate
Smältpunkt 172.0°C to 176.0°C
Färg Klar färglös till ljusgul
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylformamide, slightly soluble in methanol,very slightly soluble, in ether, insoluble in ether and acetonitrile
Formel vikt 441.54
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quetiapine hemifumarate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quetiapine fumarate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.