Läs mer
Tocris Bioscience™ Quetiapine hemifumarate
Beskrivning
Atypical antipsychotic. Displays antagonist activity at serotonin (5-HT2) and dopamine (D2) receptors (IC50 values are 148 and 329 nM respectively). Lacks affinity at either D1 or muscarinic receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine hemifumarate |
| CAS | 111974-72-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C29H33N3O10S |
| Formel vikt | 441.54 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 615.65 |