Läs mer
Quetiapine Hemifumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine fumarate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Formel vikt | 882.3445 |
| Procent renhet | >95% |