Läs mer
Quetiapinhydroxyföroreningar Dihydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30133762
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133762 50 mg -
30135585 25 mg -
30009072 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ51001050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329218-14-6
Molekylformel C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 412.38
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
IUPAC-namn 2-(4-benzo[b][1,4]bensotiazin-6-ylpiperazin-1-yl)etanol; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Formel vikt 411.0939