Läs mer
Quetiapine Impurity-N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41N5O3S/c35-20-24-37-23-19-32-11-9-31(10-12-32)17-21-36-22-18-33-13-15-34(16-14-33)29-25-5-1-3-7-27(25)38-28-8-4-2-6-26(28)30-29/h1-8,35H,9-24H2 |
| Formel vikt | 539.293 |
| Procent renhet | >95% |