Läs mer
Quetiapine N-Oxide, TRC
Produktkod. 30006632
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006632 5 mg
30008631 1 mg
30007682 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ5100205MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1076199-40-0
Molekylformel C21 H25 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 399.51
Synonym 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. H (EP), Quetiapine N-Oxide
IUPAC-namn 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)ethoxy]ethanol
LEDER OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Formel vikt 399.1617
Procent renhet >95%