Läs mer
Quetiapine N-Oxide, TRC
Produktkod. 30008631
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008631 1 mg
30006632 5 mg
30007682 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008631 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ5100201MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1076199-40-0
Molekylformel C21 H25 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 399.51
Synonym 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Fumarate Imp. H (EP), Quetiapine N-Oxide
IUPAC-namn 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)ethoxy]ethanol
LEDER OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
Formel vikt 399.1617
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.