Läs mer
Quetiapine Sulfone, Mikromol™
Beskrivning
Quetiapine Sulfone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Sulfone |
| CAS | 329216-65-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quetiapine Sulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H25 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[2-[4-(5,5-Dioxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O4S/c25-14-16-28-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)29(26,27)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| LEDER | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)(=O)c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-(11,11-dioxobenzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Visa mer |