Läs mer
Quetiapine Sulfone N-Oxide (Quetiapine N,S,S-Trioxide), Mikromol™
Beskrivning
Quetiapine Sulfone N-Oxide (Quetiapine N,S,S-Trioxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Sulfone N-Oxide |
| CAS | 2206606-97-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quetiapine Sulfone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H25 N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Quetiapine Sulfone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O5S/c25-14-16-29-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)30(27,28)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| LEDER | OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3S(=O)(=O)c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-(11,11-dioxobenzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Visa mer |