missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quetiapine Sulfoxide-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Sulfoxide-d8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)28(26)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| Formel vikt | 407.2119 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?