Läs mer
Quetiapine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)28(26)20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| Formel vikt | 399.1617 |
| Procent renhet | >95% |