Läs mer
Brady™ Snabbladdare USA för M410 etikettskrivare
Beskrivning
- Paketet innehåller endast snabbladdaren (skrivare och batteri säljs separat)
- Med en snabbladdare till hands kan du vara säker på att ditt batteri är redo att användas när du behöver det som mest
- Ansluts direkt till batteriet och laddar batteriet från ett vägguttag snarare än från skrivarens insida
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laddare |
| För användning med (utrustning) | BMP41 etikettskrivare, Brady M410 etikettskrivare, BMP61 Etikettsystem |
| Bredd (metrisk) | 114.30 mm |
| Höjd (engelska) | 2,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 69.85 mm |
| Beskrivning | Snabbladdare USA för etikettskrivare |
| Inkluderar | En snabbladdare för en M410-skrivare |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, identifiering av anläggningar, märkning av livsmedels- och dryckesprocesser, allmän identifiering, vård- och sjukhusmärkning, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, mager och 5S-märkning, märkning av etiketter och 5S-märkning, Wi-house-märkning, säkerhetsmärkning, |
| Kvantitet | 1 st |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Visa mer |