Läs mer
SCAT Snabblåsande kontakter
Produktkod. 17332840 Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Quick-Lock Connector Set I
Quick-Lock Connector Set II
Quick-Lock-kontakt (m) för 1 kapillärrör
Quick-Lock-kontakt (m) för 1 säkerhetslock
Snabblåskontakt (f)
Produktkod. 17332840
Brand: SCAT 360180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Quick-Lock Connectors ger enkel och säker anslutning av kapillärslangar och SCAT Säkerhetskepsar. Anslut och koppla från med ett klick - utan dropp eller luftbubblor. Ventilen stängs automatiskt när den kopplas bort. Medföljande PFA-kopplingar gör att alla vanliga slangdiametrar kan anslutas.
Quick-Lock Connector-seten är lämpliga för att ansluta 2 kapillärer (Set 1) eller en kapillär och en SCAT Säkerhetslock (set 2).
  • Tillverkad av kemiskt resistent glasfylld polypropen, PEEK™ material
  • Läckageskydd tack vare integrerade avstängningsventiler
  • Slutet system för droppfri frånkoppling med mycket lågt luftinneslutning
  • Minimerar kontaminering och inget behov av att tömma luftbubblor från systemet
  • Lämplig för kapillärer med ytterdiameter 1,6 (1/16 tum) / 2,3 /3,2 (1/8 tum) mm
  • Användarvänlig, ergonomisk design, möjliggör säker anslutning
  • Upp till vakuum 15 psi, 1,0 bar tryckmotstånd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kapillärer, rör och säkerhetskåpor
Inkluderar 1 x PFA-hylsa 1,6/2,3/3,2 mm ID
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Quick-Lock-kontakt (m) för 1 säkerhetslock