Läs mer
DWK Life Sciences™ Quick Release Clamp, från rostfritt stål, med fästklämma
Produktkod. 10464691 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
DN 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10464691
Brand: DWK Life Sciences™ 290713407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabblåset används för att stänga plana flänskärl.
Snabbklämman stänger plana flänskärl och säkrar locket. Glider eller okontrollerad öppning är inte möjlig. Förslutningen är gjord av högkvalitativt rostfritt stål och har tre hållarsegment.
  • Med fästklämma
  • Snabbstängning med snabbfäste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Snabbkopplingsklämma för stängning
För användning med (applikation) Snabbklämma för stängning; Tillbehör för plattflänskärl
Storlek DN 60