Läs mer
Thermo Scientific™ QuickBag™ Buffert peptonvatten (BPW) (ISO )
Beskrivning
Spara tid med att förbereda selektivt anrikningsmedium för isolering av Salmonella spp. från livsmedelsprover med hjälp av Thermo Scientific™ QuickBag™ Buffert peptonvatten (ISO ), som överensstämmer med ISO 6579:2002. Det bestrålade mediet levereras i genomskinliga plastpåsar. —Tryck bara förseglingen för att blanda vatten- och mediumsegmenten för att rekonstituera på två minuter. QuickBag Enrichment Media finns i storlekarna 2,7L och 4,5L för att passa ditt arbetsflöde. Medium kan dispenseras genom utloppsröret efter behov.
Förkorta ditt arbetsflöde med FitBag UVM1 buljong. FitBag Anrikningsmedier är snabba, lätta att förbereda och mycket anpassningsbara till laboratoriearbetsflöden och automatiserad utrustning, såsom spädare. Ingen ytterligare komplettering krävs.
Kostnadseffektivt: inget behov av vägning av media eller sterilisering, vilket minskar bördan av mediaberedning, vilket frigör resurser och utrustning.
Flexibel: segmenterad struktur möjliggör avancerad förberedelse genom att fylla ett segment med avjoniserat vatten från vilket FitBag Enrichment Media kan rekonstitueras inom två minuter. Försteriliserat vatten kan också tillsättas under aseptiska förhållanden.
Lätt att använda: fyll och släpp med minimal träning.
Energibesparing: gammabestrålad, vilket eliminerar behovet av kostsam termisk bearbetning.
Säker: eliminera hantering av glasvaror, vägning av odlingsmedier och behovet av att lägga till kompletterande reagenser. Tomma påsar kan slängas med vanligt laboratorieavfall.
- Minskar avfall: oförberedd FitBag Enrichment Media kan lagras i upp till 24 månader. Rehydrerade media har en hållbarhet på 10 dagar.
Kvalitet garanterad: överensstämmer med ISO 11133 och ISO 7218. Kvalitetscertifikat finns tillgängliga för varje batch, vilket minskar den nödvändiga QC-testningen.
Utrymmesbesparande: bekvämt förpackad i platta lådor, FitBag Anrikningsmedia tar relativt lite plats jämfört med förberedda medier och kan göras efter behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | QuickBag Buffert peptonvatten (ISO ) |
| Formatera | Bekvämlighetsformat |
| Produkttyp | Föranrikningsmedium |
| Kvantitet | 2 x 4.5 L |