Läs mer
Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton Sojabuljong (TSB)
Förkorta ditt arbetsflöde med lätta att förbereda 2,7L eller 4,5L mediapåsar: slå helt enkelt samman segmenten för att rekonstruera på två minuter.
528.00 SEK - 605.00 SEK
Specifikationer
Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
---|---|
Formatera | Bekvämlighetsformat |
Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15755483
|
Thermo Scientific™
DQ0129A |
3 x 2.7 L |
605.00 SEK
Paket med 3 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15765483
|
Thermo Scientific™
DQ0129B |
2 x 4.5 L |
528.00 SEK
Paket med 2 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Spara tid på att förbereda ett mycket näringsrikt mångsidigt medium som stödjer kräsen organismtillväxt med hjälp av Thermo Scientific™ QuickBag™ Trypton Sojabuljong (TSB). Det bestrålade mediet levereras i genomskinliga plastpåsar. —Tryck bara förseglingen för att blanda vatten- och mediumsegmenten för att rekonstituera på två minuter. QuickBag Enrichment Media finns i storlekarna 2,7L och 4,5L för att passa ditt arbetsflöde. Medium kan dispenseras genom utloppsröret efter behov. Trytone Soya Broth överensstämmer med formuleringar som beskrivs i internationella farmakopéer. 1, 2, 3, 4
Förkorta ditt arbetsflöde med QuickBag UVM1 buljong. QuickBag Anrikningsmedier är snabba, lätta att förbereda och mycket anpassningsbara till laboratoriearbetsflöden och automatiserad utrustning, såsom spädare. Ingen ytterligare komplettering krävs.
Kostnadseffektivt: inget behov av vägning av media eller sterilisering, vilket minskar bördan av mediaberedning, vilket frigör resurser och utrustning.
Flexibel: segmenterad struktur möjliggör avancerad förberedelse genom att fylla ett segment med avjoniserat vatten från vilket QuickBag Enrichment Media kan rekonstitueras inom två minuter. Försteriliserat vatten kan också tillsättas under aseptiska förhållanden.
Lätt att använda: fyll och släpp med minimal träning.
Energibesparing: gammabestrålad, vilket eliminerar behovet av kostsam termisk bearbetning.
Säker: eliminera hantering av glasvaror, vägning av odlingsmedier och behovet av att lägga till kompletterande reagenser. Tomma påsar kan slängas med vanligt laboratorieavfall.
Minskar avfall : oförberedd QuickBag Enrichment Media kan lagras i upp till 24 månader. Rehydrerade media har en hållbarhet på 10 dagar.
Kvalitet garanterad: överensstämmer med ISO 11133 och ISO 7218. Kvalitetscertifikat finns tillgängliga för varje batch, vilket minskar den nödvändiga QC-testningen.
Utrymmesbesparande: bekvämt förpackad i platta lådor, QuickBag Anrikningsmedia tar relativt lite plats jämfört med förberedda medier och kan göras efter behov.
Specifikationer
10 °C till 30 °C | |
Bekvämlighetsformat | |
Dehydrerade kulturmedier |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'shelfLife' : 2 år (rehydrerad 10 dagar)