Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7147929 Handla allt Contec Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Medium och Large VertiKlean MAX Mopphuvuden
Mopphuvuden
VertiKlean MAX Mop Wipe System
Längd (metrisk):
29 cm
36 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) unitSize
15991831 VertiKlean MAX Mop Wipe System 29 cm Varje
15919425 Medium och Large VertiKlean MAX Mopphuvuden 29 cm Varje
15929425 Mopphuvuden 36 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15991831 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2652K
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ QuickConnect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
  • Erbjud maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer.
  • Utbytbara ramar för Contec Moppningssystem
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopp ram
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 11,5 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 29 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) VertiKlean MAX Mop Wipe System
För användning med (applikation) Tillverkningsanläggningar för läkemedel och medicintekniska produkter eller andra liknande kritiska eller kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål