Läs mer
Quickfit™ 20 mm plastlock
Trådstorlek (metrisk):
L/ mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Reservskruvlock för ML1 mikroskala kit och mikroskala dropptratt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Trådstorlek (metrisk) | L/ mm |
| Halsfinish | L/ mm |
| Produkttyp | Täta |
| För användning med (utrustning) | ML1 mikroskala kit, termometeradapter |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |