Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Justerbart tvättflaskhuvud
Product Code. 12058381
Change view
Click to view available options
Material:
Borsilikatglas
Unit Size:
Varje
Product Code. Material unitSize
12058381 Borsilikatglas Varje
1 options
Product Code. 12058381 Supplier Pyrex™ Supplier No. MF27/3/13
Only null left
Add to basket
Add to basket
Används tillsammans med en Drechsel-flaska för gastvätt. Pyrex™ Quickfit™ Justerbart tvättflaskhuvud tillåter användning med antingen en 125 ml eller 250 ml tvättflaska i MF29-serien.
  • Med skruvförband som tillåter höjdjustering av doppröret och därmed tillåter användning med antingen 125 ml eller 250 ml Dreschel-flaskor
  • Passar till tvättflaskor i MF29-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Sidoarms OD: 7 mm, Nyckel: 3, 10
För användning med (utrustning) 125 ml eller 250 ml Drechsel-flaskor
Kvantitet 1 st.
Storlek Trådstorlek: 13
Standard konisk fog 24/29
Material Borsilikatglas
Produkttyp Tvätta flaskhuvudet