Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Vinklat luft-/ströminloppsrör
Beskrivning
Klipp till på längden med glasblåsare. Pyrex™ Quickfit™ Vinklat luft/ånginloppsrör inkluderar en 90° böj och löstagbar skruvgänga för enkel flexibel slanginsättning.
- With detachable plastic screwthread connector to facilitate the attachment of 9mm bore flexible tubing
- Ground glass cone on stem fits Quickfit™ sockets
- Lower end of tube left plain for Glassblower to cut to length and draw to jet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass |
| Total längd (metrisk) | 150 mm |
| För användning med | 9mm bore tubing |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Inkluderar | Detachable plastic screwthread connector |
| Konstorlek | 14/23 |
| Armvinkel | 90° |
| Produkttyp | Angled Inlet Tube |