Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Vinklat luft-/ströminloppsrör
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Klipp till på längden med glasblåsare. Pyrex™ Quickfit™ Vinklat luft/ånginloppsrör inkluderar en 90° böj och löstagbar skruvgänga för enkel flexibel slanginsättning.
- Med löstagbar skruvgänga i plast för att underlätta fastsättningen av 9 mm flexibla slangar
- Slipad glaskon på skaft passar Quickfit™ uttag
- Den nedre änden av röret lämnas slät för att Glasblåsaren ska skära till längden och dra till strålen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Total längd (metrisk) | 150 mm |
| För användning med | 9 mm hålslang |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Inkluderar | Löstagbar plastskruvkoppling |
| Konstorlek | 24/29 |
| Armvinkel | 90° |
| Produkttyp | Vinklat inloppsrör |