Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Arsenikbestämningsapparat
Produktkod. 11991578
Change view
Förpackningsmängd:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11991578 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 11991578 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1AD/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2178.75 SEK
    1829.35 SEK / Paket med 1
    Save 349.40 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex™ Arsenikbestämningsapparat tillhandahåller en analysmetod för bestämning av arsenik och antimon.
  • Designad för uppskattning av arsenik och antimon
  • Metoden använder bildningen av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380Å .
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Bildning av ett komplex mellan arsin och silverdietylditiokarbamat med efterföljande mätning vid 538nm eller 5380Å .
Förpackningsmängd 1 vardera
Produkttyp Arsenikbestämningsapparat