Läs mer
Quickfit™ Blue Spirit termometer med inbyggd kon
Beskrivning
Överensstämmer med ISO 386 standarder. Quickfit™ Blue Spirit-termometer med integrerad kon har en integrerad slipad glaskon på skaftet som möjliggör direktpassning i Quickfit™ sammanfogad apparat. Fylld med hög synlighet blå sprit.
- Har en integrerad slipad glaskon på skaftet som möjliggör direktpassning i Quickfit™ sammanfogad apparat
- Fylld med hög synlighet blå sprit
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 386 |
| Inkluderar | 14/23 Inbyggd markkon |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Termometer |
| Max. Temperatur (engelska) | 482 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +250 °C |