Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas luftkondensor
Produktkod. 12508845
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
12508845 14/23 Varje
1 options
Produktkod. 12508845 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C2/11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 SEK
    251.54 SEK / Paket med 1
    Save 55.46 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 25-03-2027
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglasluftkondensator skapar kondensering av material med kokpunkter över 150 °C.
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Enkla kondensorer för kondensering av material med kokpunkter över 150 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondensering av material med kokpunkter över 150 °C
Längd (metrisk) 260 mm
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 14/23
Material Borsilikatglas
Typ Luftkondensor